Läs mer
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific F(ab')2 fragment (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody hosted in sheep.
Brand:  Life Science products Cytiva NA9310-1ML
Produktkod. 10106134
  • 6930.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG F(Ab')2
HRP
Affinity Purified
Secondary
Monoclonal
Sheep
1 mL
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Mouse IgG, HRP-linked F(ab') 2 Fragment, 1 ml
Signalord
  • ||Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol