Läs mer
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 10196124 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
100µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10196124 1 mL -
10360365 0.1 mL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10196124 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer NA9311ML
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Highly species-specific anti-Mouse IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody is designed for applications such as protein blotting, ELISA and immunocytochemistry.
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 1 mL
Primär eller sekundär Secondary
Isotyp IgG
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mouse Ig, HRP-linked Whole Ab, Sheep, 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one
  • UNKNOWN ACUTE-4 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 4% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.