Läs mer
anti-Mouse IgG peroxidase-linked whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 10094724 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10094724 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 10094724 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer NXA9311ML
 Begränsad artikel
I lager
Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG, Whole Molecule
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Värd art Sheep
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 1 mL
Primär eller sekundär Secondary
Isotyp IgG
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mouse IgG, HRP-linked Whole Ab, sheep, 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-3 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.