Läs mer
Mouse IgM, FITC, Isotype Control, Invitrogen™
Produktkod. 15354421
Change view
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15354421 100μ g 100µg
1 options
Produktkod. 15354421 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer PA533229
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Isotype Control
Isotypen av en primär antikropp och applikationen den används i kan resultera i bakgrundsfärgning. Primärt antikroppsbakgrundsljud kan orsakas av bindning till Fc-receptorer på målceller; genom icke-specifika interaktioner med cellulära proteiner, kolhydrater och lipider; eller genom cellautofluorescens. Isotypkontrollantikroppar kan fungera som negativa kontroller för att hjälpa till att differentiera icke-specifik bakgrundssignal från specifik antikroppssignal eftersom de inte har någon relevant specificitet för ett målantigen. Även om isotypkontroller oftast används i flödescytometri, är de användbara i andra applikationer såsom kromatinimmunoutfällning (ChIP), immunhistokemi och gelskift. Isotypkontroller bör matcha den primära antikroppens art och isotyp så att nivån av specifik färgning av den primära antikroppen kan bestämmas exakt. Om direkt märkta primära antikroppar används fungerar isotypkontrollen bäst om den är konjugerad med samma märkning som testantikroppen.
PA5-33229 can be used as a negative control in flow cytometry when using mouse monoclonal antibodies in human cell surface antigens of isotype IgM. This enables an estimation of non-specific binding of mouse monoclonal antibodies to cell surface components. This antibody recognizes a rat cell surface marker and therefore cannot be used as a negative control in the species.For FACS analysis, use 10ul of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100ul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Mouse IgM
Användningsområden Flow Cytometry
Koncentration 0.1mg/mL
Konjugera FITC
Gene Alias IgM, IgM mu
Värd art Mus
Immunogen Mouse IgM
Reningsmetod Ammonium sulfate precipitation
Kvantitet 100μ g
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Isotype Control (Primary)
Målarter Hold (Håll)
Innehåll och lagring 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Form Vätska
Isotyp IgM