missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NEFL Monoclonal Antibody (DA2)

NEFL Monoclonal Antibody (DA2)
Brand: Invitrogen 130400
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NEFL Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), IP, ELISA
Specifikationer
| NEFL | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with 0.1% sodium azide | |
| P07196, P08551, P19527 | |
| NEFL | |
| Specifically recognizes a phosphate-independent epitope on NF-L. | |
| 200 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| DA2 | |
| Unconjugated | |
| NEFL | |
| 68 kDa neurofilament protein; AI847934; CMT1F; CMT2E; FLJ53642; light molecular weight neurofilament protein; micro glutamic acid-rich protein; NEF3; NEFL; nefl.L; neurofilament; neurofilament 3; neurofilament L subunit; neurofilament light; neurofilament light polypeptide; neurofilament protein; neurofilament protein L; neurofilament protein, light chain; neurofilament subunit NF-L; neurofilament triplet L protein; neurofilament, light L homeolog; neurofilament, light polypeptide; neurofilament, light polypeptide 68kDa; neurofilament, light polypeptide L homeolog; neurofilament-l; neurofilament-light; Nf68; NFL; N-FL; NF-L; NFM; NF-M; NLC; OTTHUMP00000196614; PPP1R110; protein phosphatase 1, regulatory subunit 110; XELAEV_18018673mg; XNF-L | |
| Mouse | |
| purified | |
| RUO | |
| 18039, 4747, 83613 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering