Läs mer
anti-NFKB1, STAT3 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivelse
Indeholder
NFKB1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); STAT3 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the NFKB1 protein, and the other against the STAT3 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NFKB1 |
| Användningsområden | In situ PLA |
| Klassificering | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gen | NFKB1 |
| Gene Alias | DKFZp686C01211/EBP-1/KBF1/MGC54151/NF-kappa-B/NFKB-p105/NFKB-p50/p105/p50 |
| Gensymboler | NFKB1 |
| Värd art | Mouse, Rabbit |
| Kvantitet | 1 Set |
| Regulatorisk status | RUO |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.