Läs mer
anti-NFKB1, STAT3 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Artikelnummer. 16111314
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 uppsättning
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16111314 1 Set 1 uppsättning
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16111314 Leverandør Abnova Leverandørnr. DI0372.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
NFKB1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); STAT3 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the NFKB1 protein, and the other against the STAT3 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Tekniske data
Antigen NFKB1
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen NFKB1
Gene Alias DKFZp686C01211/EBP-1/KBF1/MGC54151/NF-kappa-B/NFKB-p105/NFKB-p50/p105/p50
Gensymboler NFKB1
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4790/6774
Inkluderar Antibody pair set content: 1. NFKB1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. STAT3 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp NFKB1 & STAT3 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.