missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Neuroplastin Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA547726
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human Neuroplastin 55 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
This gene encodes a type I transmembrane protein belonging to the Ig superfamily. The protein is believed to be involved in cell-cell interactions or cell-substrate interactions. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Specifikationer
| Neuroplastin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NPTN | |
| AW554172; glycoprotein 55; glycoprotein 55/65; glycoprotein 65; GP55; gp55/65; GP65; Neuroplastin; np55; np65; NPTN; Sdfr1; Sdr1; SDR-1; stromal cell derived factor receptor 1; stromal cell-derived receptor 1 | |
| Goat | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 20320, 27020 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 5% trehalose and No Preservative | |
| P97300, Q9Y639 | |
| NPTN | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Neuroplastin 65 Gln29-His336. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering