missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

osteoglycin, Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™

Produktkod. 16138571
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16138571 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16138571 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00004969D01P.100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human OGN protein.

This gene encodes a protein which induces ectopic bone formation in conjunction with transforming growth factor beta. This protein is a small proteoglycan which contains tandem leucine-rich repeats (LRR). Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MKTLQSTLLLLLLVPLIKPAPPTQQDSRIIYDYGTDNFEESIFSQDYEDKYLDGKNIKEKETVIIPNEKSLQLQKDEAITPLPPKKENDEMPTCLLCVCLSGSVYCEEVDIDAVPPLPKESAYLYARFNKIKKLTAKDFADIPNLRRLDFTGNLIEDIEDGTFSKLSLLEELSLAENQLLKLPVLPPKLTLFNAKYNKIKSRGIKANAFKKLNNLTFLYLDHNALESVPLNLPESLRVIHLQFNNIASITDDTFCKANDTSYIRDRIEEIRLEGNPIVLGKHPNSFICLKRLPIGSYF

Specifikationer

Antigen osteoglycin
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human OGN protein.
Formulering PBS with no preservative; pH 7.4
Gen OGN
Genaccessionsnr. BC037273
Gene Alias DKFZp586P2421/OG/OIF/SLRR3A
Gensymboler OGN
Värd art Rabbit
Immunogen OGN (AAH37273.1, 1 a.a. ∼ 298 a.a) full-length human protein.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4969
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.