missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PEX1 Mouse, Unlabeled, Clone: 1, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  BD Biosciences 611719

Produktkod. 15886009

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 SEK
    4315.31 SEK / 1 uppsättning
    Save 4.69 SEK
    0.11% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Peroxisomes, ubiquitous organelles of eukaryotic cells, are involved in a number of metabolic processes. Their formation involves membrane generation, targeting and insertion of peroxisomal membrane proteins (PMPs) into the membrane, and transport of matrix proteins across the newly formed membrane. Import of PMPs and synthesis of peroxisomal membranes may involve as many as 17 different PEX proteins. Mutation in any of 12 different Pex genes causes Zellweger syndrome (ZS), a disease characterized by loss of peroxisome biogenesis leading to severe neurologic, hepatic, and renal abnormalities. Mutations in two peroxisomal AAA ATPases, PEX1 and PEX6, are commonly associated with this and other neurological disorders. These ATPases form a complex in vitro and are required for normal import of proteins targeted to the peroxisome, as well as for maintaining the stability of PEX5, a peroxisomal receptor required for protein import. Substitution of aspartate for glycine at position 843 in PEX1 is the most common cause of peroxisome biogenesis disorders. Thus, PEX1 has an essential role in peroxisome biogenesis and mutation leads to Zwellweger syndrome-type diseases.

Host Species: Mouse
Clone: 1
Isotype: IgG1
Species Reactivity [for Features Main]: Human
Immunogen: Human PE1 aa. 1049-1256

Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

PEX1
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Human PEX1 aa. 1049-1256
150 μg
Cell Biology
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot
1
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.