Läs mer
anti-PLAUR, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
To detect and quantify protein level of human
Brand:  Abnova H00005329-AP51.1Set
Produktkod. 16132434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10915.00 SEK
    9539.21 SEK / 1 uppsättning
    Spara 1375.79 SEK
    12% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller: Capture antibody: mouse monoclonal anti-PLAUR (100μg) , Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-PLAUR (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Specifikationer
PLAUR
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human PLAUR.
CD87/UPAR/URKR
Mouse, Rabbit
RUO
5329
Human
Liquid
ELISA
Unconjugated
PLAUR
PLAUR
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-PLAUR (100 ug) 2. Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-PLAUR (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only