Läs mer
PPP2R2B, Human, IP-WB Antibody Pair (PW1), Abnova™
Produktkod. 16098148
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16098148 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16098148 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00005521PW1.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-PPP2R2B (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-PPP2R2B (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen PPP2R2B
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen PPP2R2B
Gene Alias B55-BETA/FLJ95686/MGC24888/PP2A-B55BETA/PP2A-PR55B/PP2AB-BETA/PP2APR55-BETA/PR2AB-BETA/PR2AB55-BETA/PR2APR55-BETA/PR52B/PR55-BETA/SCA12
Gensymboler PPP2R2B
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5521
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-PPP2R2B (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-PPP2R2B (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only