Läs mer
anti-PRKCD, FYN Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16141194
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
16141194 1 Set 1 uppsättning
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16141194 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. DI0211.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
PRKCD rabbit purified polyclonal antibody (20μg); FYN mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PRKCD protein, and the other against the FYN protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Antigen PRKCD
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen PRKCD
Gene Alias MAY1/MGC49908/PKCD/nPKC-delta
Gensymboler PRKCD
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5580/2534
Inkluderar Antibody pair set content: 1. PRKCD rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FYN mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp PRKCD & FYN Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.