Läs mer
anti-PTGS1, Human, IP-WB Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16048498
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16048498 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16048498 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00005742PW1.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Innehåller
Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-PTGS1 (300μL), Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-PTGS1 (50μg)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen PTGS1
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen PTGS1
Gene Alias COX1/COX3/PCOX1/PGG/HS/PGHS-1/PGHS1/PHS1/PTGHS
Gensymboler PTGS1
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5742
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: rabbit polyclonal anti-PTGS1 (300 ul) 2. Antibody pair for WB: mouse purified polyclonal anti-PTGS1 (50 ug)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only