Läs mer
anti-PTPRR, MAPK1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beskrivning
Innehåller
PTPRR rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAPK1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PTPRR |
| Användningsområden | In situ PLA |
| Klassificering | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Gen | PTPRR |
| Gene Alias | DKFZp781C1038/EC-PTP/FLJ34328/MGC131968/MGC148170/PCPTP1/PTP-SL/PTPBR7/PTPRQ |
| Gensymboler | PTPRR |
| Värd art | Mouse, Rabbit |
| Kvantitet | 1 Set |
| Primär eller sekundär | Primary |
| Visa mer |