Läs mer
poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Produktkod. 16163935
Change view
Kvantitet:
50 μL
Produktkod. Kvantitet
16163935 50 μL
1 options
Produktkod. 16163935 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00005818A01.50uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant PVRL1.
Sequence: VQVNDSMYGFIGTDVVLHCSFANPLPSVKITQVTWQKSTNGSKQNVAIYNPSMGVSVLAPYRERVEFLRPSFTDGTIRLSRLELEDEGVYICEFATFPTGNRESQLNLTV
Specifikationer
Antigen poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C)
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant PVRL1.
Formulering 50% glycerol
Gen PVRL1
Genaccessionsnr. NM_002855
Gene Alias CD111/CLPED1/ED4/HIgR/HVEC/MGC142031/MGC16207/OFC7/PRR/PRR1/PVRR/PVRR1/SK-12/nectin-1
Gensymboler PVRL1
Värd art Mouse
Immunogen PVRL1 (NP_002846, 33 a.a. ∼ 142 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
Kvantitet 50 μL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Adhesion
Hela molekylen Yes
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5818
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Form Serum