Läs mer
anti-Rabbit IgG, biotinylated speciesspecific whole antibody (from donkey), Cytiva
Brand:  Life Science products Cytiva RPN1004-2ML
Produktkod. 10460705
  • 5103.00 SEK / 2ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Host Species: Donkey
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG, Whole Molecule
Biotin
Affinity Purified
Primary
Monoclonal
Donkey
2 mL