Läs mer
anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 10379664 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10379664 0.1 mL Varje
10794347 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10379664 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer NA934100UL
A highly species-specific anti-Rabbit IgG. Cytiva Lifescience™ anti-Rabbit IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from donkey) Secondary Antibody is used with Amersham™ ECL Western Blotting detection reagents.
  • Host Species: Donkey
  • Isotype: IgG
  • Species Reactivity: Rb
  • Immunogen: Rabbit IgG
  • Applications: Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Värd art Donkey
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Secondary
Isotyp IgG
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rabbit Ig, HRP-linked Whole Ab, Donkey, 100 ul
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one, 2-methyl-2H-isothiazol3-one