missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
The CD45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of rat CD45. This antibody recognizes rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD45 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | OX1 |
| Koncentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Mouse |
| Reningsmetod | Affinity purification |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?