Läs mer
anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 10360075 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10360075 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 10360075 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer NA935
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from goat.
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rt
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Klassificering Monoclonal
Konjugera HRP
Värd art Goat
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 1 mL
Primär eller sekundär Secondary
Isotyp IgG
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rat IgG, HRP-linked Whole Antibody, Goat
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ECno. 247-500-7] and2-methyl-2H-isothiaz
  • UNKNOWN ACUTE-4 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.