Läs mer
Proteintech™ Anti-SARS-CoV-2 N Protein Human IgG ELISA Utrustning
Produktkod. 16831656 Handla allt Proteintech Produkter
Kvantitet:
1 x 96-brunnars tallrik
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Mäter kvalitativt Anti-SARS-CoV-2 N-protein IgG i plasma
  • Indirekt ELISA utrustning
Behandla:
  • N-protein rekombinant protein är förbelagt på mikroplattans brunn
  • Prover eller standard läggs till brunn
  • Efter inkubation tvättas brunnarna och pepparrotsperoxidaskonjugerat anti-humant IgG tillsätts till varje brunn
    • Producerar komplex rekombinant protein-human anti-NP IgG antikropp-HRP konjugerad antikropp
  • Efter inkubation tvättas brunnarna följt av tetrametyl-bensidin (TMB)-reagens
  • Lösning innehållande svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensitet
    • Proportionell till mängden bundet protein, mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
Tekniske data
Tillträdesnummer NC_045512
Analysintervall 8 till 128 ng/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Beskrivning Tester: 1 x 96 brunnars platta
Analysera Indirekt
Detektionsmetod ELISA
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Immunoassay Kit Grade Mixa och matcha panel
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Kvantitet 1 x 96-brunnars tallrik
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 1.5 hr.
UniProt ID P0DTC9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human CCL5 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sikkerhedssætning
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.