Läs mer
Brady™ Antisladd laminerad polyestertejp med ränder
Mått (L x B):
18.29 m x 101.6 mm
18.29 m x 152.40 mm
18.29 m x 25.40 mm
18.29 m x 76.20 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
- Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
- Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | ANTIKRANDAD TEJP 75MMX18M |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22 |
| Mått (L x B) | 18.29 m x 76.20 mm |
| För användning med (applikation) | Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar |
| Längd (engelska) | 60 ft. |
| Längd (metrisk) | 18.29 m |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +158 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Tjocklek | 0.162 mm |
| Visa mer |