Läs mer
Brady™ Antisladd laminerad polyestertejp med ränder
Produktkod. 11791645 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
18,29 mx 101,6 mm
18,29 mx 152,40 mm
18,29 mx 25,40 mm
18,29 mx 76,20 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11791645 18,29 mx 152,40 mm 1 rulle
11781645 18,29 mx 101,6 mm 1 rulle
11751645 18,29 mx 25,40 mm 1 rulle
11771645 18,29 mx 76,20 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11791645 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 078150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 SEK
    2207.63 SEK / 1 rullar
    Save 282.37 SEK
    11% Av
I lager
Antisladd (anti-halk) Laminerad polyestertejp med ränder hjälper till att förhindra att halkar och faller på våta eller hala golv.
  • Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
  • Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
  • Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer RANDAD ANTI-SLID-TEJP 2
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Mått (L x B) 18,29 mx 152,40 mm
För användning med (applikation) Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar
Längd (engelska) 60 ft.
Längd (metrisk) 18.29 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.162 mm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 152.4 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart och gul randig
Material Polyester
Produkttyp Randig halkskyddstejp