Läs mer
Brady™ Antisladd Laminerad Polyester Markering Tejp
Produktkod. 11761645 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Gult
Svart och gul randig
Förpackningsstorlek:
1 rulle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11761645 Svart och gul randig 1 rulle
11315990 Gult 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11761645 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 078147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    1047.05 SEK / 1 rullar
    Save 197.95 SEK
    15% Av
I lager
Anti-skid (anti-slip) tejper hjälper till att förhindra halka och fall på våta eller hala golv. Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn. Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus. Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov
  • Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
  • Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
  • Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer DP-RANDAD ANTI-SLID TEJP BLK/YEL
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Beskrivning Randig antisladdtejp - Svart / Gul
Mått (L x B) 18.29 m x 50.80 mm
För användning med (applikation) Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar
Längd (engelska) 60 ft.
Längd (metrisk) 18.29 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.162 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart och gul randig
Material Polyester