Läs mer
Brady™ Antisladd Laminerad Polyester Markering Tejp
Produktkod. p-8000096
Färg:
Gult
Svart och gul randig
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 11761645
Brand: Brady™ 078147
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anti-skid (anti-slip) tejper hjälper till att förhindra halka och fall på våta eller hala golv. Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn. Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus. Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov
  • Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
  • Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
  • Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer DP-RANDAD ANTI-SLID TEJP BLK/YEL
Certifikat och efterlevnad ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Beskrivning Striped Anti-Skid Tape - Black / Yellow
Mått (L x B) 18.29 m x 50.80 mm
För användning med (applikation) Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar
Längd (engelska) 60 ft.
Längd (metrisk) 18.29 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.162 mm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart och gul randig
Material Polyester
Typ Anti-skid Tape