Läs mer
Brady™ Antisladd laminerad polyestermonterad tejp
Produktkod. 11731655 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11731655 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 11731655 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 078187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    925.88 SEK / 1 rullar
    Save 174.12 SEK
    15% Av
I lager
Antisladd (anti-halk) Laminerad polyestermonterad tejp hjälper till att förhindra att halka och faller på våta eller hala golv.
  • Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
  • Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
  • Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ANTIK-TEJP VIT 50MMX18M
Beskrivning Rullmonterad antisladdtejp - Vit
Mått (L x B) 18 m x 50 mm
För användning med (applikation) Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar
Längd (engelska) 59.1 ft.
Längd (metrisk) 18 m
Förpackningsmängd 1 rulle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.162 mm
Bredd (engelska) 1,97 tum.
Bredd (metrisk) 50 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Material Polyester