Beskrivning
- Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
- Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
- Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rullmonterad antisladdtejp - Orange |
| Mått (L x B) | 18 m x 50 mm |
| För användning med (applikation) | Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar |
| Längd (engelska) | 59.1 ft. |
| Längd (metrisk) | 18 m |
| Förpackningsmängd | 1 rulle |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +158 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Tjocklek | 0.162 mm |
| Bredd (engelska) | 1,97 tum. |
| Visa mer |