missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ SMG5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15556442
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15556442 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15556442 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA544295

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MSQGPPTGES SEPEAKVLHT KRLYRAVVEA VHRLDLILCN KTAYQEVFKP Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 86%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 93%; Rat: 86%.

SMG5 plays a role in nonsense-mediated mRNA decay. SMG5 does not have RNase activity by itself. SMG5 promotes dephosphorylation of RENT1. SMG5 is necessary for TERT activity.SMG5 is involved in nonsense-mediated mRNA decay (Ohnishi et al., 2003 [PubMed 14636577]).[supplied by OMIM].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen SMG5
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen SMG5
Genaccessionsnr. Q9UPR3
Gene Alias BC024683; EST1 telomerase component homolog B; Est1b; EST1-like protein B; Est1p-like protein B; ever shorter telomeres 1B; FLJ34864; hSMG-5; Kiaa1089; LPTS interacting protein; LPTS-interacting protein; LPTSRP1; LPTS-RP1; mKIAA1089; Protein SMG5; RP11-54H19.7; Smg5; SMG-5; SMG-5 homolog; SMG5 homolog nonsense mediated mRNA decay factor; Smg-5 homolog, nonsense mediated mRNA decay factor; Smg-5 homolog, nonsense mediated mRNA decay factor (C. elegans); SMG5 nonsense mediated mRNA decay factor; SMG5, nonsense mediated mRNA decay factor
Gensymboler SMG5
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human SMG5 (aa 1-50).
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23381
Målarter Human
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.