missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SSEA5 Monoclonal Antibody (8E11), DyLight™ 650, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen MA1144D650
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Flow cytometric analysis of MA1-144-D650 shows positive staining of SSEA-5 in human embryonal carcinoma NCCIT cells.
SSEA5 Monoclonal antibody specifically detects SSEA5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.
Specifikationer
| SSEA5 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with proprietary stabilizer and 0.02% sodium azide | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry | |
| 8E11 | |
| DyLight 650 | |
| SSEA-5 | |
| Undifferentiated H9 human embryonic stem cells | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| 4° C, do not freeze | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering