Läs mer
Sartorius Anti-Static Enheter för vågar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10465765 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
Antistatisk penna
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
10465765 Antistatisk penna Varje
1 options
Produktkod. 10465765 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer YSTP01
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kontrollavgifter på prover
  • Antistatisk penna —rikta pennan mot föremålet som ska neutraliseras
  • Joniserande —fläkt pekar fläkten mot provet före vägning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) CPA Balans, Extended Balance, SE och ME Ultramicro Balance
Typ Antistatisk penna