Läs mer
Cole-Parmer™ Anti-Static Dammborstar
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Bredd (metrisk) borst:
32 mm
64 mm
102 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Anti-Static Dammborste
- 1¼ i. bred
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antistatisk dammborste |
| För användning med (applikation) | Eliminering av damm |
| Kvantitet | 1 st |
| Bredd (metrisk) borst | 102 mm |