Läs mer
Honeywell™ North™ Anti-Static Nitrilfingersängar
Produktkod. 15286688
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15286688 Intermediär Paket med 720
15296688 Betydande -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15286688 Leverantör Honeywell™ North™ Leverantörsnummer 125LNR/M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.38 SEK
    402.73 SEK / Paket med 720
    Save 78.65 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 02-02-2027
Pulverfria barnsängar har ett lågt partikelantal och hjälper till att eliminera skadlig statisk urladdning i en mängd olika applikationer.
  • Patenterad nitrilformulering är bekväm med hög stretch
  • Låga extraktbara ämnen leder till mindre kontaminering från reaktiva joner
  • Hjälper till att eliminera skadlig statisk urladdning i en mängd olika tillämpningar
  • Fri från naturliga latexproteiner som kan orsaka allergiska reaktioner
  • Jämn tjocklek med utmärkt taktil känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA-standard - 29 CFR 1915.157
Användningsområden Industriell
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp ESD Finger Cot
Storlek Intermediär
Tjocklek (engelska) 3 mil.
För användning med (applikation) Tillverkningsprocesser
Handske manschettstil Rullade
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) 7 cm