Läs mer
Honeywell™ North™ Anti-Static Nitrilfingersängar
Produktkod. 15296688
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15296688 Betydande -
15286688 Intermediär Paket med 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15296688 Leverantör Honeywell™ North™ Leverantörsnummer 135LNR/L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.54 SEK
    563.59 SEK / Paket med 720
    Save 353.95 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Pulverfria barnsängar har ett lågt partikelantal och hjälper till att eliminera skadlig statisk urladdning i en mängd olika applikationer.
  • Patenterad nitrilformulering är bekväm med en hög grad av stretch
  • Lågt extraherbart material resulterar i mindre kontaminering från reaktiva joner
  • Hjälper till att eliminera skadlig statisk urladdning i en mängd olika applikationer
  • Fri från naturliga latexproteiner som kan orsaka allergiska reaktioner
  • Enhetlig tjocklek med utmärkt taktil känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad OSHA Standard - 29 CFR 1915.157
Användningsområden Industriell
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp ESD fingersäng
Storlek Betydande
Tjocklek (engelska) 3 mil.
För användning med (applikation) Tillverkningsprocesser
Handske manschettstil Rullad
Längd (engelska) 2,8 tum
Längd (metrisk) 7 cm