Läs mer
Clark Scientific™ Antistatiska spillbrickor i polystyren
Produktkod. 12928837
Change view
Mått (L x B):
475 x 360 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12928837 475 x 360 mm Paket med 25
1 options
Produktkod. 12928837 Leverantör Clark Scientific™ Leverantörsnummer AT1PK25
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av antistatisk polystyren med hög slagkraft, är dessa spillbrickor idealiska i de flesta forsknings-, vetenskapliga, laboratorie- och andra miljöer.
  • Tillverkad av antistatisk, slagfast polystyren
  • Tillräckligt djup för att säkert innehålla även de största vätskespillen
  • Torka rent för upprepad användning
Specifikationer
Mått (L x B) 475 x 360 mm