Läs mer
Buerkle™ Anti-Static Set för dekantering av brännbart material
Produktkod. 10057710 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Inkluderar:
(3) Kopparkabel; Klämma
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar unitSize
10057710 (3) Kopparkabel; Klämma Varje
1 options
Produktkod. 10057710 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56021000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Anti-Static Set för dekantering av brännbart material säkerställer enkel och pålitlig jordning.
  • Vid dekantering av brandfarliga vätskor utan att de maskiner och behållare som ingår i processen är tillräckligt jordade kan elektrostatisk uppbyggnad uppstå, vilket för många ämnen kan resultera i brand eller explosion.
  • Antistatisk set säkerställer enkel och pålitlig jordning
  • Det antistatiska setet består av tre färgkodade anslutningskopparkablar med klämmor i ett praktiskt plastfodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning För enkel och pålitlig jordning
Inkluderar (3) Kopparkabel; Klämma
För användning med Elektriskt ledande pumpar