Läs mer
Streptavidin APC, BD
Research applications include studies of staining by indirect immunofluorescence when used with biotinylated antibodies.
Brand:  BD Biosciences 349024
Produktkod. 15816148
  • 3900.00 SEK / Varje
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Flow Cytometry
  • Volume per test: 20μL
  • Source: prepared chromatographically from Streptomyces avidinii
  • Stabilizer: Gelatin
  • Preservative: 0.1% Sodium azide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Flow Cytometry
RUO
Liquid
100 Tests
Immunology