Läs mer
anti-SYK, HCLS1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16002498
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16002498 1 Set 1 uppsättning
1 options
Product Code. 16002498 Supplier Abnova Supplier No. DI0227.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
SYK rabbit purified polyclonal antibody (20μg); HCLS1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the SYK protein, and the other against the HCLS1 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Antigen SYK
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen SYK
Gene Alias DKFZp313N1010/FLJ25043/FLJ37489
Gensymboler SYK
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6850/3059
Inkluderar Antibody pair set content: 1. SYK rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. HCLS1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp SYK & HCLS1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.