Learn More
anti-TGFB1, DAXX Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Marque:  Abnova DI0451.1Set
Code produit. 16002538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8740.00 SEK
    7638.28 SEK / 1 uppsättning
    Save 1101.72 SEK
    12% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Includes: TGFB1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); DAXX mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the TGFB1 protein, and the other against the DAXX protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spécification
Spécification
TGFB1
Monoclonal/Polyclonal
TGFB1
TGFB1
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. TGFB1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. DAXX mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
CED/DPD1/TGFB/TGFbeta
Mouse, Rabbit
RUO
7040/1616
Human
TGFB1 & DAXX Protein Protein Interaction Antibody Pair
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis