Läs mer
TRIP6, Human, IP-WB Antibody Pair (PW1), Abnova™
Produktkod. 16102754
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
16102754 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16102754 Leverantör Abnova Leverantörsnummer H00007205PW1.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-TRIP6 (300μg), Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-TRIP6 (50μL)
For immunoprecipitation and to detect the precipitated protein in western blot.
Specifikationer
Antigen TRIP6
Användningsområden Immunoprecipitation, Western Blot
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Beskrivning This IP-WB antibody pair set comes with one antibody for immunoprecipitation and another to detect the precipitated protein in western blot.
Gen TRIP6
Gene Alias MGC10556/MGC10558/MGC29959/MGC3837/MGC4423/OIP1/ZRP-1
Gensymboler TRIP6
Värd art Mouse, Rabbit
Kvantitet 1 Set
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7205
Inkluderar Antibody pair set content: 1. Antibody pair for IP: mouse monoclonal anti-TRIP6 (300 ug) 2. Antibody pair for WB: rabbit polyclonal anti-TRIP6 (50 ul)
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only