Läs mer
anti-WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Produktkod. 16072478
Change view
Kvantitet:
1 Set
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16072478 1 Set 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16072478 Leverantör Abnova Leverantörsnummer DI0193.1Set
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Immunofluorescence
Specifikationer
Antigen WEE1
Användningsområden In situ PLA
Klassificering Monoclonal/Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Gen WEE1
Gene Alias DKFZp686I18166/FLJ16446/WEE1A/WEE1hu
Gensymboler WEE1
Kvantitet 1 Set
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7465/23291
Inkluderar Antibody pair set content: 1. WEE1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. FBXW11 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp WEE1 & FBXW11 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified