Läs mer
Antibiotic-5d, MedChemExpress
Produktkod. 16474466
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474466 100 mg
16465917 5 mg
16459736 50 mg
16443188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16474466 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100833
MedChemExpress Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Antibiotic-5d is a synthesis and antimicrobial compound.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Antibiotic-5d
Fysisk form Solid
CAS 251349-54-9
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H18N2O4S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (167.58 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CSC([C@H]2N(C(OC(C)(C)C)=O)CCC2)=N1)O
Molekylvikt (g/mol) 298.36
Formel vikt 298.36
Procent renhet 98.35%