Läs mer
Antibiotic A 40926 (Mixture), TRC
Produktkod. 30333510
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30333510 25 mg
1 options
Produktkod. 30333510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA69739025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dalbavancin Impurity (Antibiotic A 40926 (Mixture))
CAS 102961-72-8
Molekylformel C88H101Cl3N10O28
Kvantitet 25 mg
Synonym A 40926, Dalbavancin Impurity
InChI formel InChi=1S/C88H100Cl2N10O28.ClH/c1-38(2)13-10-8-7-9-11-14-61(106)93-69-73(109)75(111)78(86(120)121)128-87(69)127-77-58-31-43-32-59(77)124-55-24-19-42(29-50(55)89)71(107)68-84(118)97-66(80(114)91-25-12-26-99(3)4)48-33-44(102)34-57(125-88-76(112)74(110)72(108)60(37-101)126-88)62(48)47-28-40(17-22-52(47)103)64(81(115)98-68)94-82(116)65(43)95-83(117)67-49-35-46(36-54(105)63(49)90)123-56-30-41(18-23-53(56)104)70(100(5)6)85(119)92-51(79(113)96-67)27-39-15-20-45(122-58)21-16-39;/h15-24,28-36,38,51,60,64-76,78,87-88,101-105,107-112H,7-14,25-27,37H2,1-6H3,(H,91,114)(H,92,119)(H,93,106)(H,94,116)(H,95,117)(H,96,113)(H,97,118)(H,98,115)(H,120,121);1H
LEDER CC(C)CCCCCCCC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=C3C=C4C=C2OC5=C(C=C(C=C5)C(C6C(=O)NC(C7=C(C(=CC(=C7)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C9=C(C=CC(=C9)C(C(=O)N6)NC(=O)C4NC(=O)C1C2=C(C(=CC(=C2)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)NC(CC2=CC=C(O3)C=C2)C(=O)N1)N(C)C)O)O)Cl)O)C(=O)NCCCN(C)C)O)Cl)C(=O)O)O)O.Cl
IUPAC-namn 6-[[5,32-dichloro-22-(dimethylamino)-52-[3-(dimethylamino)propylcarbamoyl]-2,26,31,44,49-pentahydroxy-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-7,13,28-trioxa-20,36,39,53,55,58-hexazaundecacyclo[38.14.2.23,6.214,17.219,34.18,12.123,27.129,33.141,45.010,37.046,51]hexahexaconta-3,5,8,10,12(64),14(63),15,17(62),23(61),24,26,29(60),30,32,41(57),42,44,46(51),47,49,65-henicosaen-64-yl]oxy]-3,4-dihydroxy-5-(9-methyldecanoylamino)oxane-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 1853.1
Formel vikt 1850.59