Läs mer
MP Biomedicals™ Antibiotika: Nystatin
Produktkod. 11490782 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 mU
5 mU
Förpackningsstorlek:
25 mikroenheter
5 mikroenheter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 11490782
Brand: MP Biomedicals™ 0219453405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Tjäna olika ändamål i cellkultur, inklusive selektion, eliminering av mykoplasma och mikrobiell kontaminering och profylax
  • Format: Pulver, Icke-steril
Alla antibiotika är endast avsedda för forskningsanvändning. De är inte för terapeutisk användning på människor eller djur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Form Pulver
Produkttyp Antimykotika
Kvantitet 5 mU