Läs mer
Antiblaze V6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Antiblaze V6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24Cl6O8P2/c14-1-5-22-28(20,23-6-2-15)26-11-13(9-18,10-19)12-27-29(21,24-7-3-16)25-8-4-17/h1-12H2 |
| Formel vikt | 579.9078 |
| Procent renhet | >95% |