Läs mer
Cytiva Antikroppskolumnpaket: Modernt protein A (1-stegs reningsprotokoll)
Produktkod. 17069213 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
17069213 1 Kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 17069213 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29497628
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinerar affinitetskromatografi med avsaltning för rening av humana antikroppar
  • Innehåller kolumner för ett 1-stegsprotokoll med affinitetskromatografi: HiTrap™ MabSelect™ Prisma 1x 1 ml och HiTrap™ Avsaltning 1x 5 ml
  • HiTrap™ MabSelect PrismA-kolonn är färdigpackad med MabSelect PrismA-harts för preparativ rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellkultursupernatant
  • HiTrap™ Avsaltningskolonn är packad med Sephadex G-25 för att ge snabb pH-neutralisering av de eluerade antikropparna (0,1 till 1,5 ml är den rekommenderade provladdningsvolymen)
  • Inkluderar instruktioner med vägledning och tips för att snabbt komma igång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Antikroppskolonnpaket
Formatera Färdigpackad kolumn
Ligand Protein A; Protein A, alkalistabiliserat
För användning med (applikation) Rening av antikroppar
Beskrivning Hartstyp: MabSelect
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Kit Innehåll HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 ml), och HiTrap™ Avsaltning (1 x 5 ml)
Kvantitet 1 Kit
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Antibody package, modern Protein A
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.