Läs mer
Cytiva Antikroppskolumnpaket: Modernt protein A (2-stegs reningsprotokoll)
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
- Innehåller kolumner som är lämpliga för ett framgångsrikt 2-stegsprotokoll av humana antikroppar: HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1x 1 ml) och HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR
- Inkluderar instruktioner med vägledning och tips för att snabbt komma igång
- HiTrap™ MabSelect PrismA-kolonn är färdigpackad med MabSelect PrismA-harts för preparativ rening av monoklonala och polyklonala antikroppar från serum och cellkultursupernatant, vilket ger utmärkt renhet i ett steg
- En slutlig hög renhet erhålls med HiPrep 16/60 Sephacryl S-300 HR-storleksexklusionskolonn, som tar bort antikroppsaggregat och/eller -fragment
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Antikroppskolonnpaket |
| Formatera | Färdigpackad kolumn |
| Ligand | Protein A; Protein A, alkalistabiliserat |
| För användning med (applikation) | Rening av antikroppar |
| Beskrivning | Hartstyp: MabSelect |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Kit Innehåll | HiTrap™ MabSelect™ PrismA (1 x 1 ml), och HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-300 HR kolumner |
| Kvantitet | 1 Kit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Antibody package, modern Protein A (2-step protocol)
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.