Läs mer
MP Biomedicals™ Antikroppsspädningsmedel, normal, 125mL
Produktkod. 11444346 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444346 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 11444346 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 08980641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00 SEK
    1740.96 SEK / 125ml
    Save 89.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Färdig att använda steril fosfatbuffrad saltlösning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Normalt antikroppspädningsmedel
För användning med (applikation) Används som utspädningsmedel, immunoassays
Kvantitet 125 mL