Läs mer
Gibco™ Antikroppsuttryckande positiv kontrollvektor
Produktkod. 13267669 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 injektionsflaska, 5 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13267669 1 injektionsflaska, 5 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 13267669 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A14662
 Begränsad artikel
I lager
Antikroppsuttryckande positiv kontrollvektor
Den antikroppsuttryckande positiva kontrollvektorn är en däggdjursexpressionskontroll som uttrycker ett komplett, fullängds kanin-IgG. Den kan användas som en positiv expressionskontroll för transienta expressionssystem som t.ex Expi293™ Expression System, den FreeStyle™ 293 Expression System och FreeStyle™ MAX CHO Uttryckssystem.
  • Uttrycker kanin IgG kl∼ 250 mg/L i Expi293™ Uttryckssystem
  • Innehåller tillräckligt med material för transfektion av upp till 150 ml suspensionskultur i Expi293™ och FreeStyle™ system
  • Protokoll tillhandahålls för att kvantifiera kanin-IgG-uttryck från den positiva kontrollvektorn.
    Den antikroppsuttryckande positiva kontrollvektorn innehåller en optimerad blandning av gener för tunga och lätta IgG-kedjor. Denna kontroll ingår i Expi293™ Expression System Kit .
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
    Leveranstyp Transfektion
    Promotor CMV
    Produkttyp Däggdjursuttrycksvektor
    Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
    Innehåll och lagring 150μ g vid 1 mg/ml
    Förvaras vid 2-°8 C eller långtidsförvaring vid -20 °C.
    Plasmid Högkopia plasmid
    Selection Marker Promoter SV40 Promotor
    Protein Tag Otaggad
    Kvantitet 1 injektionsflaska, 5 reaktioner
    Vektor pcDNA
    För användning med (applikation) Proteinproduktion, konstitutivt uttryck