Läs mer
Invitrogen™ Antikroppsmärkningskit för 100 μg
Produktkod. 30283613
Change view
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Alexa Fluor 790
Biotin
Kvantitet:
3 x 100μ g
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etikett eller färgämne Kvantitet
30283613 Alexa Fluor 647 3 x 100μ g
30282834 Biotin 3 x 100μ g
30283372 Alexa Fluor 350 3 x 100μ g
30283944 Alexa Fluor 488 3 x 100μ g
30283961 Alexa Fluor 532 3 x 100μ g
30282686 Alexa Fluor 546 3 x 100μ g
30283622 Alexa Fluor 555 3 x 100μ g
30283001 Alexa Fluor 568 3 x 100μ g
30283956 Alexa Fluor 594 3 x 100μ g
30284082 Alexa Fluor 680 3 x 100μ g
30283741 Alexa Fluor 790 3 x 100μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30283613 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A88068
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alexa Fluor™ Antikroppsmärkningskit är utformade för effektivitet och tillförlitlighet och levererar färdiga märkta proteiner på bara 30 minuter, med minimal hands-on-tid. Kiten har utvecklats om med användarvänliga, avancerade reningskolonner som säkerställer snabb borttagning av färgämnen och hög avkastning på ren konjugerad antikropp.
Alexa Fluor Antikroppsmärkningskit är utformade för effektivitet och tillförlitlighet och levererar färdiga märkta proteiner på bara 30 minuter med minimal hands-on-tid. Kiten har utvecklats om med användarvänliga, avancerade reningskolonner som säkerställer snabb borttagning av färgämnen och hög avkastning av ren konjugerad antikropp.
Alexa Fluor Funktioner i antikroppsmärkningskitet inkluderar:
  • Snabba och smidiga—märkta proteiner redo att användas på 30 minuter, med mindre än 15 minuters hand-on-tid
  • Högeffektiv—märkning 20 till 100 μg protein med klara, fotostabila Alexa Fluor färgämnen, med tre reaktioner per kit
  • Exceptionell återvinning—av förpackade spinnkolonner för snabb borttagning av obundet färgämne och hög konjugatutbyte
  • Omfattande vägledning—inkluderar detaljerade instruktioner och en praktisk kalkylator för att fastställa graden av märkning (DOL)
  • Mångsidiga tillämpningar—lämpliga för märkning av olika renade proteiner, inklusive antikroppar, tillväxtfaktorer, cytokiner, nanokroppar och enzymer
Överlägsen prestanda och snabbare arbetsflöde
Alexa Fluor Antikroppsmärkningskit ger överlägsna resultat med lägre bakgrundsfluorescens, minskad ospecifik bindning och strömlinjeformade arbetsflöden. Varje kit är utrustat med material för tre antikroppskonjugationsreaktioner med en av tio olika fluoroforer eller biotin. Ljusa, fotostabila Alexa Fluor färgämnen reagerar effektivt med primära aminer från proteiner för att bilda stabila färgproteinkonjugater –. Borttagning av fritt färgämne med de inkluderade spinnkolonnerna möjliggör noggrann bestämning av färg-till-protein-förhållanden.
Antikroppsmärkningsprotokollet Alexa Fluor är enkelt och snabbt, vilket säkerställer minimal hands-on-tid och tillförlitliga resultat. Kiten innehåller alla nödvändiga reagenser för antikroppsmärkning, inklusive aminoreaktivt färgämne, buffert och reningskolonner. De reaktiva färgämnena i dessa kit reagerar lätt med lysinrester i antikroppar eller proteiner för att ge en kovalent fäst fluorescensbaserad sensor. Spinnkolonner som ingår i kiten används för att rena den märkta antikroppen från överskott av färgämne med utdelningar på 70,95 –%. Kiten innehåller tillräckliga reagenser för tre märkningsreaktioner om 20 till 100 μg antikropp. Det stora utbudet av färger är kompatibelt med olika detektionssystem, inklusive fluorescensmikroskopi, flödescytometri och höginnehållsavbildningsplattformar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
För användning med (applikation) Antikropps- och proteinmärkning
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 3 x 100μ g
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 650/668 nm
Produktlinje Alexa Fluor
Kemisk reaktivitet Amin
Löslighet Vattenhaltig buffert
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 647
Märkningsmål Antikroppar
Etiketttyp Alexa Fluor™
Mostrar más Mostrar menos
Endast för forskning.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.