Läs mer
Invitrogen™ Antikroppsmärkningskit för 100 μg
Description
Alexa Fluor Antikroppsmärkningskit är utformade för effektivitet och tillförlitlighet och levererar färdiga märkta proteiner på bara 30 minuter med minimal hands-on-tid. Kiten har utvecklats om med användarvänliga, avancerade reningskolonner som säkerställer snabb borttagning av färgämnen och hög avkastning av ren konjugerad antikropp.
Alexa Fluor Funktioner i antikroppsmärkningskitet inkluderar:
- Snabba och smidiga—märkta proteiner redo att användas på 30 minuter, med mindre än 15 minuters hand-on-tid
- Högeffektiv—märkning 20 till 100 μg protein med klara, fotostabila Alexa Fluor färgämnen, med tre reaktioner per kit
- Exceptionell återvinning—av förpackade spinnkolonner för snabb borttagning av obundet färgämne och hög konjugatutbyte
- Omfattande vägledning—inkluderar detaljerade instruktioner och en praktisk kalkylator för att fastställa graden av märkning (DOL)
- Mångsidiga tillämpningar—lämpliga för märkning av olika renade proteiner, inklusive antikroppar, tillväxtfaktorer, cytokiner, nanokroppar och enzymer
Överlägsen prestanda och snabbare arbetsflöde
Alexa Fluor Antikroppsmärkningskit ger överlägsna resultat med lägre bakgrundsfluorescens, minskad ospecifik bindning och strömlinjeformade arbetsflöden. Varje kit är utrustat med material för tre antikroppskonjugationsreaktioner med en av tio olika fluoroforer eller biotin. Ljusa, fotostabila Alexa Fluor färgämnen reagerar effektivt med primära aminer från proteiner för att bilda stabila färgproteinkonjugater –. Borttagning av fritt färgämne med de inkluderade spinnkolonnerna möjliggör noggrann bestämning av färg-till-protein-förhållanden.
Antikroppsmärkningsprotokollet Alexa Fluor är enkelt och snabbt, vilket säkerställer minimal hands-on-tid och tillförlitliga resultat. Kiten innehåller alla nödvändiga reagenser för antikroppsmärkning, inklusive aminoreaktivt färgämne, buffert och reningskolonner. De reaktiva färgämnena i dessa kit reagerar lätt med lysinrester i antikroppar eller proteiner för att ge en kovalent fäst fluorescensbaserad sensor. Spinnkolonner som ingår i kiten används för att rena den märkta antikroppen från överskott av färgämne med utdelningar på 70,95 –%. Kiten innehåller tillräckliga reagenser för tre märkningsreaktioner om 20 till 100 μg antikropp. Det stora utbudet av färger är kompatibelt med olika detektionssystem, inklusive fluorescensmikroskopi, flödescytometri och höginnehållsavbildningsplattformar.
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Antikropps- och proteinmärkning |
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 3 x 100μ g |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Löslighet | Vattenhaltig buffert |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 532 |
| Märkningsmål | Antikroppar |
| Etiketttyp | Alexa Fluor™ |
Endast för forskning.