Läs mer
Thermo Scientific™ Antikroppsrening på protein A-kolonn
Produktkod. 15455289
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455289 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 15455289 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J63014.QA
Request Bulk or Custom Format
Buffertar som ska användas vid antikroppsrening med immobiliserat protein A
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Detta kit innehåller: 1L 1M Tris-HCl (pH 8,0) och 500mL 100mM glycin (pH 3,0).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Reningsbuffert
För användning med (applikation) Buffertar som ska användas vid antikroppsrening med immobiliserat protein A.
Innehåll och lagring Omgivningstemperaturer
Kvantitet 1 Kit
Form Vätska